Få mere at vide
2-Cyclopenten-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyclopenten-1-one |
| CAS | 930-30-3 |
| Molekylær formel | C5H6O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-Cyclopenten-3-one, 1-Cyclopenten-5-one, 2-Cyclopentenone, Cyclopent-2-en-1-one, Cyclopenten-3-one, NSC 73117 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O/c6-5-3-1-2-4-5/h1,3H,2,4H2 |
| SMIL | O=C1CCC=C1 |
| IUPAC navn | cyclopent-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 82.1 |
| Formel vægt | 82.0419 |