Få mere at vide
2-Cyclopenten-1-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471017
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471017 5 g 5g
11481017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23408.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 930-30-3 | C5H6O | 82.10 g/mol
2-Cyclopenten-1-on er en alsidig elektrofil, der anvendes i forskellige additionsreaktioner, herunder konjugataddition af organokobbernukleofiler, Michael-reaktion med silylenolethere og siloxaner. Det bruges også i Diels-Alder cycloadditioner og phosphoniosilyleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Cyclopenten-1-on er en alsidig elektrofil, der anvendes i forskellige additionsreaktioner, herunder konjugataddition af organokobbernukleofiler, Michael-reaktion med silylenolethere og siloxaner. Det bruges også i Diels-Alder cycloadditioner og phosphoniosilyleringer.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og æter. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 930-30-3
Molekylær formel C5H6O
Molekylvægt (g/mol) 82.10
MDL nummer MFCD00001401
InChI nøgle BZKFMUIJRXWWQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopentenone, cyclopentenone, cyclopent-2-enone, cyclopenten-3-one, 2-cyclopentene-1-one, cyclopent-2-ene-1-one, unii-q0u2igf9ck, 3-cyclopenten-2-one, q0u2igf9ck
PubChem CID 13588
IUPAC navn cyclopent-2-en-1-on
SMIL O=C1CCC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclopenten-1-one
Tæthed 1.01
Kogepunkt 150°C
Flammepunkt 42°C (108°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.481
Mængde 5 g
FN nummer UN1224
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Formel vægt 82.1
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyclopenten-1-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Cyclopenten-1-one