Få mere at vide
2-Cyclohexylvinylboronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyclohexylvinylboronic Acid |
| CAS | 37490-33-8 |
| Molekylær formel | C8H15BO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | B-[(1E)-2-Cyclohexylethenyl]boronic Acid, (E)-(2-Cyclohexylvinyl)boronic Acid, (E)-(2-Cyclohexylvinyl)boronic Acid, trans-(2-Cyclohexylethenyl)boronic Acid, trans-2-Cyclohexylvinylboronic Acid, [(1E)-2-Cyclohexylethenyl]-boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15BO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h6-8,10-11H,1-5H2/b7-6+ |
| SMIL | OB(O)\C=C\C1CCCCC1 |
| IUPAC navn | [(E)-2-cyclohexylethenyl]boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.01 |
| Formel vægt | 154.1165 |