Få mere at vide
2-Cyclohexylpropan-1-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyclohexylpropan-1-amine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h8-9H,2-7,10H2,1H3 |
| Formel vægt | 141.1517 |