missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Cyclohexylideneacetic Acid, TRC

Artikelnummer. 30363627
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363627 50 mg
30359158 100 mg
30363525 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363627 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC99214850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1552-91-6
Molekylær formel C8H12O2
Molekylvægt (g/mol) 140.18
Synonym Cyclohexylideneacetic acid, NSC 59877
IUPAC navn 2-cyclohexylideneacetic acid
SMIL OC(=O)C=C1CCCCC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Cyclohexylideneacetic Acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h6H,1-5H2,(H,9,10)
Formel vægt 140.0837
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.