Få mere at vide
2-Cyclohexylidene-cyclohexanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyclohexylidene-cyclohexanone |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H2 |
| Formel vægt | 178.1358 |