Få mere at vide
2-Cyclohexylethylboronsyre pinacolester, 96%
Artikelnummer. 15424047
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15424047 1 g 1g
15434047 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31156.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
CAS: 167692-95-7 | C14H27BO2 | 238,178 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 167692-95-7
Molekylær formel C14H27BO2
Molekylvægt (g/mol) 238.178
MDL nummer MFCD12546193
InChI nøgle LDKDGYZAIIKCGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclohexylethylboronic acid pinacol ester, 2-2-cyclohexylethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclohexylethylboronicacid
PubChem CID 15259990
IUPAC navn 2-(2-cyclohexylethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC2CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclohexylethylboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 238.18
Procent renhed 96%