Få mere at vide
2-Cyclohexylethylamin, 97%
Artikelnummer. 11397549
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397549 1 g 1g
11307559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27987.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 4442-85-7 | C8H17N | 127,23 g/mol
I opløsningssystemet for (RS)-1-cyclohexylethylamin (CHEA) med (S)-mandelsyre (MA), DCR (dielektrisk styret opløsning) fænomen blev tydeligt observeret.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
I opløsningssystemet for (RS)-1-cyclohexylethylamin (CHEA) med (S)-mandelsyre (MA), DCR (dielektrisk styret opløsning) fænomen blev tydeligt observeret.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft. Beskyt mod direkte lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4442-85-7
Molekylær formel C8H17N
Molekylvægt (g/mol) 127.23
MDL nummer MFCD00058668
InChI nøgle HFACYWDPMNWMIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclohexylethylamine, 2-cyclohexyl-ethylamine, cyclohexaneethanamine, cyclohexaneethylamine, 2-cyclohexylethan-1-amine, cyclohexaneethanamine 9ci, 2-aminoethylcyclohexane, ethylamine, 2-cyclohexyl, chembl19428, 2-cyclohexylethyl amine hydrochloride
PubChem CID 20509
IUPAC navn 2-cyclohexylethanamin
SMIL NCCC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclohexylethylamine
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 127.23
Procent renhed 97%