Få mere at vide
2-Cyclohexylethyl bromide, 98%
Artikelnummer. p-3593246 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10570384
Brand: Thermo Scientific Acros 392640010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1647-26-3 | C8H15Br | 191.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1647-26-3
Molekylær formel C8H15Br
Molekylvægt (g/mol) 191.11
MDL nummer MFCD00019398
InChI nøgle JRQAAYVLPPGEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl cyclohexane, 2-cyclohexylethyl bromide, cyclohexane, 2-bromoethyl, 2-cyclohexylethylbromide, 1-bromo-2-cyclohexylethane, cyclohexylethylbromide, bromoethyl cyclohexane, cyclohexylethyl bromide, acmc-1bzct, 1-bromo-2cyclohexylethane
PubChem CID 15440
IUPAC navn 2-bromoethylcyclohexane
SMIL BrCCC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclohexylethyl bromide
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -57°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.2210g/mL
Kogepunkt 209°C
Flammepunkt 96°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel C6H11(CH2)2Br
Brydningsindeks 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589nm)
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.221
Formel vægt 191.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid