Få mere at vide
2-Cyclohexylethyl-4-O-(alpha-D-glucopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420597
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420597 250 mg 250mg
15410597 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66517.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 260804-65-7
Molekylær formel C20H36O11
Molekylvægt (g/mol) 452.497
MDL nummer MFCD01862984
InChI nøgle RHXPDNGQJSXOMW-OIIXUNCGSA-N
Synonym 2-cyclohexylethyl-4-o-a-d-glucopyranosyl-b-d-glucopyranoside, ma5, 2-6-2-cyclohexylethoxy-tetrahydro-4,5-dihydroxy-2 hydroxymethyl-2h-pyran-3-yloxy-tetrahydro-6 hydroxymethyl-2h-pyran-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-6-2-cyclohexylethoxy-4,5-dihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, cymal-2, cymal™-2, cymal r-2, 2-cyclohexylethyl beta-maltoside, 2-cyclohexylethyl, a-d-maltoside, 2-cyclohexylethyl-beta-d-maltoside
PubChem CID 9547906
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-(2-cyclohexylethoxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL C1CCC(CC1)CCOC2C(C(C(C(O2)CO)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclohexylethyl-4-O-(alpha-D-glucopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 452.49
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver