missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Cyclohexylethanol, TRC

Artikelnummer. 30352041
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352041 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352041 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC99260050G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Cyclohexylethanol
CAS 4442-79-9
Molekylær formel C8H16O
Mængde 50 g
Synonym Cyclohexaneethanol, 2-Cyclohexaneethanol, 2-Cyclohexyl-1-ethanol, Cyclohexylethanol, Cyclohexylethyl alcohol, NSC 30157, beta-Cyclohexylethyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C8H16O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2
SMIL OCCC1CCCCC1
IUPAC navn 2-cyclohexylethanol
Molekylvægt (g/mol) 128.21
Formel vægt 128.1201
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.