Få mere at vide
2-Cyclohexylethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyclohexylethanol |
| CAS | 4442-79-9 |
| Molekylær formel | C8H16O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Cyclohexaneethanol, 2-Cyclohexaneethanol, 2-Cyclohexyl-1-ethanol, Cyclohexylethanol, Cyclohexylethyl alcohol, NSC 30157, beta-Cyclohexylethyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2 |
| SMIL | OCCC1CCCCC1 |
| IUPAC navn | 2-cyclohexylethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.21 |
| Formel vægt | 128.1201 |