Få mere at vide
2-(Cyclohexylcarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30049620
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049620 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049620 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0615.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(Cyclohexylcarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(cyclohexylcarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-4H-pyrazino [2,1-a]isoquinolin-4-one
CAS 125273-86-1
Analyt- eller komponentnavne 2-(cyclohexylcarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-4H-pyrazino [2,1-a]isoquinolin-4-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H22 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Praziquantel Imp. B (EP), Praziquantel USP Related Compound B, Praziquantel USP RC B, 2-(Cyclohexylcarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, Praziquantel RC B (USP), Praziquantel Related Compound B, Praziquantel Impurity B
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,12,15H,1-3,7-8,10-11,13H2
SMIL O=C(C1CCCCC1)N2CC(=O)N3CCc4ccccc4C3=C2
IUPAC navn 2-(cyclohexanecarbonyl)-6,7-dihydro-3H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 310.39
Mængde 25 mg
Formel vægt 310.1681 g/mol