missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Cyclohexylamino)-5-(phenylamino)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Cyclohexylamino)-5-(phenylamino)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione (CPPD-Quinone) |
| CAS | 68054-78-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 H20 N2 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | CPPD-Quinone, 2-(Cyclohexylamino)-5-(phenylamino)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione (CPPD-Quinone), 2-(Cyclohexylamino)-5-(phenylamino)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N2O2/c21-17-12-16(20-14-9-5-2-6-10-14)18(22)11-15(17)19-13-7-3-1-4-8-13/h1,3-4,7-8,11-12,14,19-20H,2,5-6,9-10H2 |
| SMIL | O=C1C=C(Nc2ccccc2)C(=O)C=C1NC3CCCCC3 |
| IUPAC navn | 2-anilino-5-(cyclohexylamino)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.3636 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?