Få mere at vide
2-Cyclohexyl-4,4,4-trifluorobutanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyclohexyl-4,4,4-trifluorobutanoic Acid |
| CAS | 2013057-65-1 |
| Molekylær formel | C10H15F3O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15F3O2/c11-10(12,13)6-8(9(14)15)7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2,(H,14,15) |
| SMIL | OC(=O)C(CC(F)(F)F)C1CCCCC1 |
| IUPAC navn | 2-cyclohexyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.22 |
| Formel vægt | 224.1024 |