Få mere at vide
2-Cyclohexen-1-one, TRC
Artikelnummer. 30356692
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30356692 100 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30356692 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC984495100G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclohexen-1-one
CAS 930-68-7
Molekylær formel C6H8O
Mængde 100 g
Synonym 1-Cyclohexen-3-one, 2-Cyclohexenone, 3-Oxocyclohexene, Cyclohexen-3-one, Cyclohexenone, NSC 59710
InChI formel InChI=1S/C6H8O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4H,1,3,5H2
SMIL O=C1C=CCCC1
IUPAC navn cyclohex-2-en-1-one
Molekylvægt (g/mol) 96.13
Formel vægt 96.0575