Få mere at vide
2-Cyclohexen-1-one, TRC
Artikelnummer. 30349319
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30349319 50 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30349319 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98449550G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclohexen-1-one
CAS 930-68-7
Molekylær formel C6H8O
Mængde 50 g
Synonym 1-Cyclohexen-3-one, 2-Cyclohexenone, 3-Oxocyclohexene, Cyclohexen-3-one, Cyclohexenone, NSC 59710
InChI formel InChI=1S/C6H8O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4H,1,3,5H2
SMIL O=C1C=CCCC1
IUPAC navn cyclohex-2-en-1-one
Molekylvægt (g/mol) 96.13
Formel vægt 96.0575
Nom du produit
Sélectionnez un problème
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.