Få mere at vide
2-Cyclohexen-1-one, 97%
Artikelnummer. 10112380 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10112380 10 g Glasflaske 10g
10645912 25 g Glasflaske 25g
10395690 100 g Glasflaske 100g
11984831 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10112380 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111240100
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 930-68-7 | C6H8O | 96.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 930-68-7
Molekylær formel C6H8O
Molekylvægt (g/mol) 96.13
MDL nummer MFCD00001577
InChI nøgle FWFSEYBSWVRWGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclohexen-1-one, cyclohex-2-enone, 2-cyclohexenone, cyclohexenone, 3-oxocyclohexene, 1-cyclohexen-3-one, cyclohexen-3-one, cyclohexen-1-one, 2-cyclohexenone-1, 2-cyclohexene-1-one
PubChem CID 13594
ChEBI CHEBI:15977
IUPAC navn cyclohex-2-en-1-on
SMIL O=C1CCCC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclohexen-1-one
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -53.0°C
Farve Gul
Tæthed 0.9930g/mL
Kogepunkt 168.0°C
Flammepunkt 59°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H8(=O)
Brydningsindeks 1.4875 to 1.4895
Mængde 10 g
Beilstein 07,II,55
Fieser 01,18
Specifik vægtfylde 0.993
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formel vægt 96.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyclohexen-1-one
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.