Få mere at vide
2-Cyclohexen-1-one, 97%
Beskrivelse
2-Cyclohexen-1-on anvendes som mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Cyclohexen-1-on anvendes som mellemprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkoholer, benzen og acetone.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og stærke baser. Inkompatibel med reduktionsmidler og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyclohexen-1-one |
| Smeltepunkt | -53°C |
| Tæthed | 0.993 |
| Kogepunkt | 167°C to 169°C |
| Flammepunkt | 56°C (132°F) |
| Brydningsindeks | 1.488 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2929 |
| Beilstein | 1280477 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,alcohols,benzene and acetone. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Cyclohexen-1-one
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Cyclohexene-1-one