Få mere at vide
2-Cyclohexen-1-ol, 95%
Artikelnummer. 10656260 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10656260 1 g Glasflaske 1g
10139979 5 g Glasflaske 5g
10413170 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10656260 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111230010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 822-67-3 | C6H10O | 98,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 822-67-3
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.14
MDL nummer MFCD00001570
InChI nøgle PQANGXXSEABURG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclohexen-1-ol, cyclohex-2-enol, 2-cyclohexene-1-ol, 2-cyclohexenol, 3-hydroxycyclohexene, 1-cyclohexen-3-ol, cyclohexen-3-ol, cyclohex-2-ene-1-ol, 1,2,3,4-tetrahydrophenol, cyclohexen-3-ol van
PubChem CID 13198
IUPAC navn cyclohex-2-en-1-ol
SMIL C1CC=CC(C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclohexen-1-ol
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.9840g/mL
Kogepunkt 164,0 °C til 166,0 °C
Flammepunkt 58 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H9OH
Brydningsindeks 1.4855
Mængde 1 g
Beilstein 06,II,6
Specifik vægtfylde 0.984
Formel vægt 98.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyclohexen-1-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.