Få mere at vide
2-Cyclohexen-1-ol, 95%
Artikelnummer. 10139979 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
Artikelnummer. 10139979
Brand: Thermo Scientific Acros 111230050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 822-67-3 | C6H10O | 98.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 822-67-3
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.14
MDL nummer MFCD00001570
InChI nøgle PQANGXXSEABURG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclohexen-1-ol, cyclohex-2-enol, 2-cyclohexene-1-ol, 2-cyclohexenol, 3-hydroxycyclohexene, 1-cyclohexen-3-ol, cyclohexen-3-ol, cyclohex-2-ene-1-ol, 1,2,3,4-tetrahydrophenol, cyclohexen-3-ol van
PubChem CID 13198
IUPAC navn cyclohex-2-en-1-ol
SMIL C1CC=CC(C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclohexen-1-ol
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.9840g/mL
Kogepunkt 164.0°C to 166.0°C
Flammepunkt 58°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H9OH
Brydningsindeks 1.4855
Mængde 5 g
Beilstein 06,II,6
Specifik vægtfylde 0.984
Formel vægt 98.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyclohexen-1-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.