Få mere at vide
2-(Cyclohexanecarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4(11bH)-one, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Cyclohexanecarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4(11bH)-one |
| CAS | 55268-74-1 |
| Molekylær formel | C19H24N2O2 |
| MDL nummer | MFCD00058531 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C1CN(C(C2CCCCC2)=O)CC3N1CCC4=C3C=CC=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.41 |
| Procent renhed | 98% |