Få mere at vide
2-Cyclohepten-1-on, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463534 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15463534 1 g 1g
15595046 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463534 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171070010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1121-66-0 | C7H10O | 110.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1121-66-0
Molekylær formel C7H10O
Molekylvægt (g/mol) 110.16
InChI nøgle WZCRDVTWUYLPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclohepten-1-one, cyclohept-2-enone, tropilene, 2-cycloheptenone, cycloheptenone, z-cyclohept-2-enone, cyclohept-2-eneone, cyclohept-en-1-one, acmc-1bphl, 2-cyclohepten-1-one, z
PubChem CID 70723
IUPAC navn cyclohept-2-en-1-on
SMIL C1CCC(=O)C=CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclohepten-1-one
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 189.0°C
Flammepunkt 68°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 89% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C7H10(=O)
Brydningsindeks 1.495
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.99
Formel vægt 110.16
Procent renhed 90%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyclohepten-1-one, 90%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /