missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Cyclobutyl-4,4,4-trifluorobutanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30360415
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360415 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360415 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC198911500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Cyclobutyl-4,4,4-trifluorobutanoic Acid
CAS 2097977-58-5
Molekylær formel C8H11F3O2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11F3O2/c9-8(10,11)4-6(7(12)13)5-2-1-3-5/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
SMIL OC(=O)C(CC(F)(F)F)C1CCC1
IUPAC navn 2-cyclobutyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 196.17
Formel vægt 196.0711
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.