missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2-Cyclobuten-1-ylseleno)-benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Cyclobuten-1-ylseleno)-benzene |
| CAS | 847158-87-6 |
| Molekylær formel | C10H10Se |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Cyclobut-2-en-1-yl(phenyl)selane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10Se/c1-2-5-9(6-3-1)11-10-7-4-8-10/h1-7,10H,8H2 |
| SMIL | C1C=CC1[Se]c2ccccc2 |
| IUPAC navn | cyclobut-2-en-1-ylselanylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.15 |
| Formel vægt | 209.9948 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?