Få mere at vide
(2-Cyclobuten-1-yldimethylsilyl)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Cyclobuten-1-yldimethylsilyl)benzene |
| CAS | 847158-86-5 |
| Molekylær formel | C12H16Si |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2-Cyclobuten-1-yldimethylsilyl)-benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16Si/c1-13(2,12-9-6-10-12)11-7-4-3-5-8-11/h3-9,12H,10H2,1-2H3 |
| SMIL | C[Si](C)(C1CC=C1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | cyclobut-2-en-1-yl-dimethyl-phenylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.34 |
| Formel vægt | 188.1021 |