Få mere at vide
2-Cyanothioacetamid, 98%
Artikelnummer. 11402787
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402787 5 g 5g
11412787 25 g 25g
11422787 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11402787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15436.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7357-70-2 | C3H4N2S | 100,14 g/mol
2-Cyanothioacetamid blev anvendt i syntesen af 3,4-trans-4-aryl-3-(1-pyridinio)-1,2,3,4-tetrahydropyridin-6-thiolater og bis[6-(2-aryl)-2-thioxo-1,2-dihydropyridin-3-carbonitril]. 2-Cyanothioacetamid bruges som byggesten til 2-pyridothioner. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer osv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Cyanothioacetamid blev anvendt i syntesen af 3,4-trans-4-aryl-3-(1-pyridinio)-1,2,3,4-tetrahydropyridin-6-thiolater og bis[6-(2-aryl)-2-thioxo-1,2-dihydropyridin-3-carbonit. 2-Cyanothioacetamid bruges som byggesten til 2-pyridothioner. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer osv.
Opløselighed Blander ikke
godt med vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares i mørke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7357-70-2
Molekylær formel C3H4N2S
Molekylvægt (g/mol) 100.14
MDL nummer MFCD00010025
InChI nøgle BHPYMZQTCPRLNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanothioacetamide, cyanothioacetamide, ethanethioamide, 2-cyano, cyano thioacetamide, 2-cyano-thioacetamide, 3-amino-3-thioxopropanenitrile, cyanthioacetamide, cyanoacetothioamide, 2-cyanothioactamide, alpha-cyanothioacetamide
PubChem CID 1416277
IUPAC navn 2-cyanoethanethioamid
SMIL NC(=S)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyanothioacetamide
Smeltepunkt 114°C to 120°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1699934
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Does not mix well with water.
Formel vægt 100.14
Procent renhed 98%