Få mere at vide
2-Cyanothioacetamide, 97%
Artikelnummer. 10351524 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10351524 25 g Glasflaske 25g
10217040 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10351524 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305680250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7357-70-2 | C3H4N2S | 100.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7357-70-2
Molekylær formel C3H4N2S
Molekylvægt (g/mol) 100.14
MDL nummer MFCD00010025
InChI nøgle BHPYMZQTCPRLNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanothioacetamide, cyanothioacetamide, ethanethioamide, 2-cyano, cyano thioacetamide, 2-cyano-thioacetamide, 3-amino-3-thioxopropanenitrile, cyanthioacetamide, cyanoacetothioamide, 2-cyanothioactamide, alpha-cyanothioacetamide
PubChem CID 1416277
IUPAC navn 2-cyanoethanethioamid
SMIL NC(=S)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyanothioacetamide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 113°C to 119°C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NCCH2CSNH2
Mængde 25 g
Formel vægt 100.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Nåle eller pulver
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.