Få mere at vide
2-Cyanothioacetamid, 97%
Artikelnummer. 10351524 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10351524 25 g Glasflaske 25g
10217040 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10351524 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305680250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-07-2026
CAS: 7357-70-2 | C3H4N2S | 100,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7357-70-2
Molekylær formel C3H4N2S
Molekylvægt (g/mol) 100.14
MDL nummer MFCD00010025
InChI nøgle BHPYMZQTCPRLNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanothioacetamide, cyanothioacetamide, ethanethioamide, 2-cyano, cyano thioacetamide, 2-cyano-thioacetamide, 3-amino-3-thioxopropanenitrile, cyanthioacetamide, cyanoacetothioamide, 2-cyanothioactamide, alpha-cyanothioacetamide
PubChem CID 1416277
IUPAC navn 2-cyanoethanethioamid
SMIL NC(=S)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyanothioacetamide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 113°C to 119°C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NCCH2CSNH2
Mængde 25 g
Formel vægt 100.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Nåle eller pulver