Få mere at vide
2-Cyanothiazole, 95%
Artikelnummer. 15480109
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480109 5 g 5g
15490109 250 mg 250mg
15470109 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63425.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1452-16-0 | C4H2N2S | 110.134 g/mol
2-Cyanothiazol bruges som mellemprodukt til farmaceutisk og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Cyanothiazol bruges som mellemprodukt til farmaceutisk og kemisk forskning.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1452-16-0
Molekylær formel C4H2N2S
Molekylvægt (g/mol) 110.134
MDL nummer MFCD09702472
InChI nøgle ZIRGWUZHKJDYKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanothiazole, thiazole-2-carbonitrile, 2-thiazolecarbonitrile, 2-cyanothiazol
PubChem CID 15111480
IUPAC navn 1,3-thiazol-2-carbonitril
SMIL C1=CSC(=N1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyanothiazole
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 110.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof