Få mere at vide
2-cyanorthyltrimethoxysilan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyanorthyltrimethoxysilane |
| CAS | 2526-62-7 |
| Molekylær formel | C6 H13 N O3 Si |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4,6H2,1-3H3 |
| SMIL | CO[Si](CCC#N)(OC)OC |
| IUPAC navn | 3-trimethoxysilylpropannitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.258 |
| Formel vægt | 175.066 |