Få mere at vide
2-cyanorthyltrimethoxysilan, TRC
Artikelnummer. 30368474
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30368474 1 g
1 options
Artikelnummer. 30368474 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2734601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyanorthyltrimethoxysilane
CAS 2526-62-7
Molekylær formel C6 H13 N O3 Si
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H13NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4,6H2,1-3H3
SMIL CO[Si](CCC#N)(OC)OC
IUPAC navn 3-trimethoxysilylpropannitril
Molekylvægt (g/mol) 175.258
Formel vægt 175.066