Få mere at vide
2-Cyanopyridin, TRC
Artikelnummer. 30366895
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30366895 5 g
1 options
Artikelnummer. 30366895 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9821705G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyanopyridine
CAS 100-70-9
Molekylær formel C6H4N2
Mængde 5 g
Synonym 2-Pyridinecarbonitrile, Picolinonitrile, 2-Azabenzonitrile, 2-Pyridinenitrile, 2-Pyridyl Cyanide, 2-Pyridylnitrile, NSC 59697, Picolinic Acid Nitrile, alpha-Cyanopyridine
InChI formel InChI=1S/C6H4N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4H
SMIL N#Cc1ccccn1
IUPAC navn Pyridin-2-karbonitril
Molekylvægt (g/mol) 104.11
Formel vægt 104.0374