Få mere at vide
2-Cyanopyridine-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyanopyridine-D4 |
| CAS | 1219795-17-1 |
| Molekylær formel | C6 D4 N2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 2-Pyridine-3,4,5,6-d4-carbonitrile (ACI), 2-Cyanopyridine-3,4,5,6-d4, 2-Cyanopyridine-d4, 2-Cyanopyridine-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H4N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1nc(C#N)c([2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 3,4,5,6-tetradeuteriopyridine-2-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.134 |
| Formel vægt | 108.0626 g/mol |
| Vis mere |