Få mere at vide
2-cyanopyridin, 99%
Beschreibung
Det anvendes som et vigtigt kemisk mellemprodukt til rimiterolhydrobromid og som bronkodilator. Det anvendes også som mellemprodukter til farmaceutiske stoffer samt farvestof og pigment. Det fungerer som forløber for den respektive amidate til proteinmodifikation via amidation.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Det bruges som et vigtigt kemisk mellemprodukt til rimiterolhydrobromid og bruges som bronkodilatator. Det bruges også som mellemprodukter af farmaceutiske og farvestof og pigment. Det fungerer som en forløber for det respektive amidat til proteinmodifikation via amidering.
Opløselighed Opløseligt i vand ved 20
C 67g/°L.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyanopyridine |
| Smeltepunkt | 26 °C til 28 °C |
| Tæthed | 1.081 |
| pH | 8.4 |
| Kogepunkt | 212 °C til 214 °C |
| Flammepunkt | 89 °C (192 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.529 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 107710 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Cyanopyridine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Pyridinecarbonitrile