Få mere at vide
2-cyanopyridin, 99%
Artikelnummer. 11435353
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435353 100 g 100g
11445353 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435353 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12900.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-70-9 | C6H4N2 | 104,112 g/mol
Det anvendes som et vigtigt kemisk mellemprodukt til rimiterolhydrobromid og bruges som bronkodilatator. Det bruges også som mellemprodukter af farmaceutiske og farvestof og pigment. Det fungerer som en forløber for det respektive amidat til proteinmodifikation via amidering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et vigtigt kemisk mellemprodukt til rimiterolhydrobromid og bruges som bronkodilatator. Det bruges også som mellemprodukter af farmaceutiske og farvestof og pigment. Det fungerer som en forløber for det respektive amidat til proteinmodifikation via amidering.
Opløselighed Opløseligt i vand ved 20
C 67g/°L.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-70-9
Molekylær formel C6H4N2
Molekylvægt (g/mol) 104.112
MDL nummer MFCD00006218
InChI nøgle FFNVQNRYTPFDDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanopyridine, picolinonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, pyridinecarbonitrile, 2-pyridyl nitrile, picolinic acid nitrile, cyanopyridine, unii-whr1dpg7ys, 2-pyridinecarboxylic acid, nitrile, 2-cyano pyridine
PubChem CID 7522
ChEBI CHEBI:27837
IUPAC navn pyridin-2-carbonitril
SMIL C1=CC=NC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyanopyridine
Smeltepunkt 26°C to 28°C
Tæthed 1.081
pH 8.4
Kogepunkt 212°C to 214°C
Flammepunkt 89°C (192°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.529
Mængde 100 g
Beilstein 107710
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C 67g/L.
Formel vægt 104.11
Procent renhed 99%