Få mere at vide
2-cyanopyridin, 99%
Artikelnummer. 10142280 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10142280 5 g Glasflaske 5g
10419020 100 g Glasflaske 100g
10356220 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10142280 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110850050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 100-70-9 | C6H4N2 | 104,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-70-9
Molekylær formel C6H4N2
Molekylvægt (g/mol) 104.11
MDL nummer MFCD00006218
InChI nøgle FFNVQNRYTPFDDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanopyridine, picolinonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, pyridinecarbonitrile, 2-pyridyl nitrile, picolinic acid nitrile, cyanopyridine, unii-whr1dpg7ys, 2-pyridinecarboxylic acid, nitrile, 2-cyano pyridine
PubChem CID 7522
ChEBI CHEBI:27837
IUPAC navn pyridin-2-carbonitril
SMIL C1=CC=NC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyanopyridine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 26,0 °C til 28,0 °C
Farve Hvid til Brun
Kogepunkt 212,0 °C til 215,0 °C
Flammepunkt 89 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H4N)CN
Brydningsindeks 1.5288
Mængde 5 g
Beilstein 22, 36
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar.
Formel vægt 104.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Low Melting Crystalline Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyanopyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.