Få mere at vide
2-Cyanopyridin-5-boronsyre pinacolester, 96%
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges i suzuki-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges i suzuki-reaktioner.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med oxidationsmidler, luft, varme. På køl (2-4 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester |
| Smeltepunkt | 105 °C til 106 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 230.07 |
| Procent renhed | 96% |