Få mere at vide
2-Cyanophenol, 99%
Artikelnummer. 10367530 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10367530 5 g Glasflaske 5g
10741241 25 g Glasflaske 25g
10022040 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10367530 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161410050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00 DKK
    227.65 DKK / 5g
    Spare 31.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 611-20-1 | C7H5NO | 119,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-20-1
Molekylær formel C7H5NO
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00002145
InChI nøgle CHZCERSEMVWNHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanophenol, o-cyanophenol, salicylonitrile, o-hydroxybenzonitrile, benzonitrile, 2-hydroxy, salicylnitrile, benzonitrile, hydroxy, benzonitrile, o-hydroxy, o-hydoxybenzonitrile, 2-hydroxy-benzonitrile
PubChem CID 11907
IUPAC navn 2-hydroxybenzonitril
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C#N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyanophenol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 95,0 °C til 98,0 °C
Farve Hvid til Brun
Kogepunkt 149,0 °C (14,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NCC6H4OH
Mængde 5 g
Beilstein 10, 96
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 119.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyanophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.