missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Cyanomethylthio)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Cyanomethylthio)acetic Acid |
| CAS | 55817-29-3 |
| Molekylær formel | C4 H5 N O2 S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-[(Cyanomethyl)thio]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO2S/c5-1-2-8-3-4(6)7/h2-3H2,(H,6,7) |
| SMIL | OC(=O)CSCC#N |
| IUPAC navn | 2-(cyanomethylsulfanyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.15 |
| Formel vægt | 131.0041 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?