missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Cyanomethyl)indole, TRC

Artikelnummer. 30367258
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367258 25 mg
30363514 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367258 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98192025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7210-27-7
Molekylær formel C10 H8 N2
Molekylvægt (g/mol) 156.18
Synonym 1H-Indole-2-acetonitrile
IUPAC navn 2-(1H-indol-2-yl)acetonitrile
SMIL N#CCc1cc2ccccc2[nH]1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Cyanomethyl)indole
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8N2/c11-6-5-9-7-8-3-1-2-4-10(8)12-9/h1-4,7,12H,5H2
Formel vægt 156.0687
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.