Få mere at vide
2-Cyanoethylhydrazine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410748
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410748 1 g 1g
11420748 5 g 5g
11430748 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11410748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25227.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Cyanoethylhydrazine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with oxidizing agents and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 353-07-1
Molekylær formel C3H7N3
Molekylvægt (g/mol) 85.11
MDL nummer MFCD00043620
InChI nøgle VIHRIIARIFUQLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanoethylhydrazine, beta-cyanoethylhydrazine, 2-cyanoethyl hydrazine, cyanoethylhydrazine, unii-l6h109c98b, 3-hydrazinopropionitrile, propanenitrile, 3-hydrazino, 3-hydrazinopropanenitrile
PubChem CID 136177
IUPAC navn 3-hydrazinylpropanenitrile
SMIL C(CNN)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyanoethylhydrazine
Tæthed 1.053
Kogepunkt 76°C to 79°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt 109°C (228°F)
Lineær formel NCCH2CH2NHNH2
Brydningsindeks 1.477
Mængde 1 g
FN nummer UN2927
Beilstein 773834
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 85.11
Procent renhed 95%