Få mere at vide
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane, 97%
Beskrivelse
(2-Cyanoethyl)triethoxysilan er et ethoxyleret silikat, der er blevet brugt som belægning til aluminium og kvarts.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(2-Cyanoethyl)triethoxysilan er et ethoxyleret silikat, der er blevet brugt som belægning til aluminium og kvarts.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 224°C to 225°C |
| Kemisk navn eller materiale | (2-Cyanoethyl)triethoxysilane |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1776392 |
| Flammepunkt | 100°C (212°F) |
| Opløselighedsinformation | Hydrolyzes in water. |
| Formel vægt | 217.34 |
| Procent renhed | 97% |
| Brydningsindeks | 1.413 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Vis mere |