Learn More
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane, 97%
Product Code. 11302216
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11302216 25 g 25g
11312216 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11302216 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L03543.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 919-31-3 | C9H19NO3Si | 217.34 g/mol
(2-Cyanoethyl)triethoxysilan er et ethoxyleret silikat, der er blevet brugt som belægning til aluminium og kvarts.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(2-Cyanoethyl)triethoxysilan er et ethoxyleret silikat, der er blevet brugt som belægning til aluminium og kvarts.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 919-31-3
Molekylær formel C9H19NO3Si
Molekylvægt (g/mol) 217.34
MDL nummer MFCD00019851
InChI nøgle GBQYMXVQHATSCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-triethoxysilyl propionitrile, 2-cyanoethyl triethoxysilane, 2-cyanoethyltriethoxysilane, propanenitrile, 3-triethoxysilyl, beta-cyanoethyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propanenitrile, propionitrile, 3-triethoxysilyl, silane, 2-cyanoethyl triethoxy, triethoxy-2-kyanethylsilan, unii-0i8r6d195f
PubChem CID 13522
IUPAC navn 3-triethoxysilylpropaannitril
SMIL CCO[Si](CCC#N)(OCC)OCC
Specifications
Kogepunkt 224°C to 225°C
Kemisk navn eller materiale (2-Cyanoethyl)triethoxysilane
Mængde 25 g
Beilstein 1776392
Flammepunkt 100°C (212°F)
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 217.34
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.413
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.98