missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Cyanoethyl Phosphate, Barium, TRC

Artikelnummer. 30360449
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360449 5 g
30354540 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360449 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9809505G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Cyanoethyl Phosphate, Barium Salt Dihydrate
CAS 5015-38-3
Molekylær formel C3 H4 N O4 P . Ba
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H6NO4P.Ba/c4-2-1-3-8-9(5,6)7;/h1,3H2,(H2,5,6,7);/q;+2/p-2
SMIL [Ba+2].[O-]P(=O)([O-])OCCC#N
IUPAC navn barium(2+);2-cyanoethyl phosphate
Molekylvægt (g/mol) 286.37
Formel vægt 286.893
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.