missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Cyanoethyl Phosphate, Barium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyanoethyl Phosphate, Barium Salt Dihydrate |
| CAS | 5015-38-3 |
| Molekylær formel | C3 H4 N O4 P . Ba |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6NO4P.Ba/c4-2-1-3-8-9(5,6)7;/h1,3H2,(H2,5,6,7);/q;+2/p-2 |
| SMIL | [Ba+2].[O-]P(=O)([O-])OCCC#N |
| IUPAC navn | barium(2+);2-cyanoethyl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.37 |
| Formel vægt | 286.893 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?