Få mere at vide
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidit, 95%
Artikelnummer. 15234714 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15234714 1 g 1g
15198677 5 g 5g
15244714 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15234714 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 379740010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    873.15 DKK
    785.65 DKK / 1g
    Spare 87.50 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 102691-36-1 | C15H32N3OP | 301,41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102691-36-1
Molekylær formel C15H32N3OP
Molekylvægt (g/mol) 301.41
InChI nøgle RKVHNYJPIXOHRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bis diisopropylamino phosphino oxy propanenitrile, bis diisopropylamino 2-cyanoethoxy phosphine, 2-cyanoethyl n,n,n',n'-tetraisopropylphosphorodiamidite, 2-cyanoethyl-n,n,n',n'-tetraisopropylphosphorodiamidite, 2-cyanoethyl n,n,n',n'-tetraisopropylphosphordiamidite, phosphorodiamidous acid, tetrakis 1-methylethyl-, 2-cyanoethyl ester, 2-cyanoethyl n,n,n',n'-tetraisopropyl-phosphordiamidite, 2-cyanoethyl tetraisopropylphosphorodiamidite, cetipd, 3-bis diisopropylamino phosphinooxy propanenitrile
PubChem CID 128153
IUPAC navn 3-bis[di(propan-2-yl)amino]phosphanyloxypropaannitril
SMIL CC(C)N(C(C)C)P(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidite
Tæthed 0.9490g/mL
Kogepunkt 98.0°C to 100.0°C (5.0 mmHg)
Flammepunkt 60°C
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.47
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.949
Formel vægt 301.41
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidite
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.