Få mere at vide
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidit, 95%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidite |
| Tæthed | 0.9490g/mL |
| Kogepunkt | 98.0°C to 100.0°C (5.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 60°C |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.47 |
| Mængde | 5 g |
| Specifik vægtfylde | 0.949 |
| Formel vægt | 301.41 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidite
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.