Få mere at vide
2-Cyanoethyl N,N,N',N'-Tetraisopropylphosphoramidit, TRC
Artikelnummer. 30359703
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359703 5 g
30365548 1 g
30360444 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30359703 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9821005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102691-36-1
Molekylær formel C15 H32 N3 O P
Molekylvægt (g/mol) 301.41
IUPAC navn 3-bis[di(propan-2-yl)amino]phosphanoxypropannitril
SMIL CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyanoethyl N,N,N',N'-Tetraisopropylphosphoramidite
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H32N3OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-11-9-10-16)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,9,11H2,1-8H3
Formel vægt 301.2283