Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid til gul |
| Tæthed | 1.0610g/mL |
| Flammepunkt | 110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | [(CH3)2CH]2NP(Cl)O(CH2)2CN |
| Show More |
Safety and Handling
- 2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Pyrofor væske Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.