Få mere at vide
2-cyanoethyl N,n-diisopropylchlorophosphoramidite, 97%
Artikelnummer. 10302103 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10302103
Brand: Thermo Scientific 374830050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 89992-70-1 | C9H18ClN2OP | 236.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89992-70-1
Molekylær formel C9H18ClN2OP
Molekylvægt (g/mol) 236.68
MDL nummer MFCD00011544
InChI nøgle QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanoethyl n,n-diisopropylchlorophosphoramidite, 2-cyanoethyl-n,n-diisopropylchlorophosphoramidite, phosphoramidochloridous acid, bis 1-methylethyl-, 2-cyanoethyl ester, 2-cyanoethoxy diisopropylamino chlorophosphine, 3-chloro diisopropylamino phosphino oxy propanenitrile, 3-chloro-diisopropylamino phosphanyl oxypropanenitrile, 3-chloro diisopropylamino phosphanyl oxy propanenitrile, acmc-20anxd, 2-cyanoethyl diisopropylchloro-phosphoramidite, 2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidochloridite
PubChem CID 2734844
IUPAC navn 3-[chlor-[di(propan-2-yl)amino]phosphanyl]oxypropaannitril
SMIL CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.0610g/mL
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)2CH]2NP(Cl)O(CH2)2CN
Brydningsindeks 1.4760 to 1.4800
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.061
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts.
Formel vægt 236.68
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Pyrofor væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.